Läs mer
2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile(Olanzapine Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1,2-Phenylene-diamino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile |
| CAS | 873895-41-1 |
| Molekylformel | C12 H11 N3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Thiophenecarbonitrile, 2-[(2-aminophenyl)amino]-5-methyl-, 2-(1,2-Phenylene-diamino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile, 2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-(2-Aminoanilino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3S/c1-8-6-9(7-13)12(16-8)15-11-5-3-2-4-10(11)14/h2-6,15H,14H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(C#N)c(Nc2ccccc2N)s1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-aminoanilino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.3 |
| Formel vikt | 229.0674 |