Läs mer
2-(2-aminofenyl)bensimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11426740
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426740 5 g 5g
11436740 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426740 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07034.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5805-39-0 | C13H11N3 | 209.25 g/mol
2-(2-aminofenyl)bensimidazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-(2-aminofenyl)bensimidazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5805-39-0
Molekylformel C13H11N3
Molekylvikt (g/mol) 209.25
MDL-nummer MFCD00051496
InChI-nyckel YWNXHTNWOQHFRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminophenyl benzimidazole, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl aniline, 2-1h-benzimidazol-2-yl aniline, 2-1h-benzoimidazol-2-yl-phenylamine, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl aniline, benzenamine, 2-1h-benzimidazol-2-yl, 2-o-aminophenyl benzimidazole, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl benzenamine, 2-benzimidazol-2-ylphenylamine
PubChem CID 79869
LEDER NC1=CC=CC=C1C1=NC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Aminophenyl)benzimidazole
Smältpunkt 212°C to 216°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 173018
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn 2-(lH-l,3-bensodiazol-2-yl)anilin
Formel vikt 209.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.