missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Aminothiazole-4-yl)-2-hydroxyiminoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Aminothiazole-4-yl)-2-hydroxyiminoacetate |
| CAS | 64485-82-1 |
| Molekylformel | C7H9N3O3S |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (alphaZ)-2-Amino-alpha-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-(Z)-2-(hydroxyimino)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O3S/c1-2-13-6(11)5(10-12)4-3-14-7(8)9-4/h3,12H,2H2,1H3,(H2,8,9)/b10-5- |
| LEDER | CCOC(=O)\C(=N/O)\c1csc(N)n1 |
| IUPAC-namn | ethyl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.23 |
| Formel vikt | 215.0365 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?