Läs mer
2,2'-Anhydrouridine, MedChemExpress
Produktkod. 16469356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16469356 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16469356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW012313
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2,2'-Anhydrouridine is used for anticancer and antiviral research.
2,2'-Anhydrouridine is used for anticancer and antiviral research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Anhydrouridine
Fysisk form Powder
CAS 3736-77-4
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10N2O5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym 2,2'-Cyclouridine O2,2'-Cyclouridine
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (110.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@@](O2)([H])[C@]1([H])N(C2=N3)C=CC3=O
Molekylvikt (g/mol) 226.19
Formel vikt 226.19
Procent renhet 97.0%