Läs mer
2,2'-Azanediyldipropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Azanediyldipropionic Acid |
| CAS | 219755-19-8 |
| Molekylformel | C6H11NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(5(8)9)7-4(2)6(10)11/h3-4,7H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| LEDER | O=C(C(C)NC(C)C(O)=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(1-carboxyethylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |