missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[(2-Azidoethoxy-d4)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2-Azidoethoxy-d4)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-1,4-dihydropyridine |
| CAS | 1185133-69-0 |
| Molekylformel | C20H19D4ClN4O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[(2-Azidoethoxy-d4)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23ClN4O5/c1-4-30-20(27)18-15(11-29-10-9-23-25-22)24-12(2)16(19(26)28-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,24H,4,9-11H2,1-3H3/i9D2,10D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(OCC1=C(C(C(=C(C)N1)C(=O)OC)c2ccccc2Cl)C(=O)OCC)C([2H])([2H])N=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-[(2-azido-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.9 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?