missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[(2-Azidoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, Mikromol™
Beskrivning
2-[(2-Azidoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2-Azidoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbony |
| CAS | 88150-46-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[(2-Azidoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbony |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H23 Cl N4 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-azidoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, 2-[(2-Azidoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, 2-[(2-Azidoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23ClN4O5/c1-4-30-20(27)18-15(11-29-10-9-23-25-22)24-12(2)16(19(26)28-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,24H,4,9-11H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(COCCN=[N+]=[N-])NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C |
| IUPAC-namn | 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-azidoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?