Läs mer
2-(2-Azidoethyl)-1,3-dioxolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Azidoethyl)-1,3-dioxolane |
| CAS | 111752-08-0 |
| Molekylformel | C5H9N3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Azidopropionaldehyde Cyclic Ethylene Acetal, Azidoethyldioxolane |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3O2/c6-8-7-2-1-5-9-3-4-10-5/h5H,1-4H2 |
| LEDER | [N-]=[N+]=NCCC1OCCO1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-azidoethyl)-1,3-dioxolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.14 |
| Formel vikt | 143.0695 |