Läs mer
2,2'-Azino-bis-(3-etyl-benstiazolin-6-sulfonsyralösning, 1 liter, MP Biomedicals
Produktkod. 11425812 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425812 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11425812 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04821810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7165.00 SEK
    6823.65 SEK / 1 L
    Save 341.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Stabilized Liquid Substrate Ett säkert, bekvämt och bra övergripande substrat för ELISA . Det kan användas för både kinetiska reaktioner och slutpunktsreaktioner; Levereras färdig att använda på 1,46 mmol/liter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic Acid Solution, 1 liter
CAS 30931-67-0
Molekylformel C18H24N6O6S4
MDL-nummer MFCD00010404,MFCD00010404
Kvantitet 1 L
Synonym ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
InChI-nyckel OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
LEDER [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn diazanium;3-etyl-2-[(E)-(3-etyl-6-sulfonato-1,3-bensotiazol-2-yliden)hydrazinyliden]-1,3-bensotiazol-6-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 548.67
PubChem CID 91884754
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid)