Läs mer
2,2'-Azino-bis-(3-etyl-benstiazolin-6-sulfonsyralösning, 100 ml, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic Acid Solution, 100mL |
| Synonym | ABTS |
| Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Solution
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid)