Läs mer
2,2'-Azino-bis(3-etylbensotiazolin-6-sulfonsyra) diammoniumsalt, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15470447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470447 5 g 5g
15460447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65535.06
Request Bulk or Custom Format
Kromogent substrat för peroxidasanalyser
Kromogent substrat för peroxidasanalyser. 2,2'-Azino-bis(3-etylbenstiazolin-6-sulfonsyra) diammoniumsalt används i stor utsträckning som ett peroxidassubstrat lämpligt för användning i enzymkopplad immunosorbentanalys (ELISA ) procedurer. Det spelar en viktig roll i livsmedelsindustrin att mäta matens antioxidantkapacitet. Det används för att observera reaktionskinetiken för specifika enzymer och involverat i glukosuppskattningsreagens i blodserum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kromogent substrat för peroxidasanalyser.2,2′ -Azino-bis(3-etylbenstiazolin-6-sulfonsyra) diammoniumsalt används allmänt som ett peroxidassubstrat lämpligt för användning i enzymkopplad immunosorbentanalys (ELISA ) procedurer. Det spelar en viktig roll i livsmedelsindustrin att mäta matens antioxidantkapacitet. Det används för att observera reaktionskinetiken för specifika enzymer och involverat i glukosuppskattningsreagens i blodserum.
Löslighet
Lös i vatten vid 50 mg/ml. Lösningen kan vara något grumlig.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30931-67-0
Molekylformel C18H24N6O6S4
Molekylvikt (g/mol) 548.67
MDL-nummer MFCD00010404,MFCD00010404
InChI-nyckel OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Synonym ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
PubChem CID 91884754
IUPAC-namn diazanium;3-etyl-2-[(E)-(3-etyl-6-sulfonato-1,3-bensotiazol-2-yliden)hydrazinyliden]-1,3-bensotiazol-6-sulfonat
LEDER [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
Färg Klart
Kvantitet 5 g
Beilstein 7329461
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Dissolve in water at 50mg/ml. Solution may be slightly hazy.
Formel vikt 548.68
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Benzothiazolesulfonic acid, 2,2-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydro-, diammonium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.