Läs mer
2,2', Azino-bis-(3-etylbenstiazolinsulfonsyra), diammoniumsalt, För TLC analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11486791 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486791 1 g 1g
11496791 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486791 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219502301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 SEK
    958.11 SEK / 1g
    Save 51.89 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 30931-67-0
Molekylformel C18H24N6O6S4
Molekylvikt (g/mol) 548.67
MDL-nummer MFCD00010404,MFCD00010404
InChI-nyckel OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Synonym ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
PubChem CID 91884754
IUPAC-namn diazanium;3-etyl-2-[(E)-(3-etyl-6-sulfonato-1,3-bensotiazol-2-yliden)hydrazinyliden]-1,3-bensotiazol-6-sulfonat
LEDER [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2' Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), diammonium salt
Namnnotering For TLC analysis
Färg Klart
Kvantitet 1 g
Formel vikt 548.7
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]