Läs mer
2,2'-Azobis[2-metylpropanimidamid] Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30335062
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30335062 100 g
1 options
Produktkod. 30335062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA932650100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Azobis[2-methyl-propanimidamide] Dihydrochloride
CAS 2997-92-4
Molekylformel C8H20Cl2N6
Kvantitet 100 g
Synonym 2,2'-(1,2-Diazenediyl)bis[2-methylpropanimidamide Dihydrochloride, 2,2'-Azobis[2-methyl-propionamidine Dihydrochloride, 2,2-Azobis(2-amidinopropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-amidinopropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(isobutyramidine hydrochloride), 2,2'-Azobis(isobutyramidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(propane-2-carboxamidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobisamidinopropane dihydrochloride, 2,2'-Azobisisobutyramidinium Chloride, AAPH, AIBA, Azobis(isobutyramidine) Dihydrochloride, Azobisisobutyramidinium Dichloride, Azostarter V 50, MS 1, MS 1 (catalyst), NC 32P, V 50, VA 50, VA 50 (catalyst), Vazo 56, Vazo 56WSP, Vazo 56WSW, Wako V 50
InChI formel InChI=1S/C8H18N6.2ClH/c1-7(2,5(9)10)13-14-8(3,4)6(11)12;;/h1-4H3,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H
LEDER Cl.Cl.CC(C)(N=NC(C)(C)C(=N)N)C(=N)N
IUPAC-namn 2-[(1-amino-1-imino-2-metylpropan-2-yl)diazenyl]-2-metylpropanimidamid; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 271.19
Formel vikt 270.1127