Läs mer
2,2'-Azobis[2-metylpropanimidamid] Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30342434
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30342434 25 g
30341701 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30342434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA93265025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Azobis[2-methyl-propanimidamide] Dihydrochloride
CAS 2997-92-4
Molekylformel C8H20Cl2N6
Kvantitet 25 g
Synonym 2,2'-(1,2-Diazenediyl)bis[2-methylpropanimidamide Dihydrochloride, 2,2'-Azobis[2-methyl-propionamidine Dihydrochloride, 2,2-Azobis(2-amidinopropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-amidinopropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(isobutyramidine hydrochloride), 2,2'-Azobis(isobutyramidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(propane-2-carboxamidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobisamidinopropane dihydrochloride, 2,2'-Azobisisobutyramidinium Chloride, AAPH, AIBA, Azobis(isobutyramidine) Dihydrochloride, Azobisisobutyramidinium Dichloride, Azostarter V 50, MS 1, MS 1 (catalyst), NC 32P, V 50, VA 50, VA 50 (catalyst), Vazo 56, Vazo 56WSP, Vazo 56WSW, Wako V 50
InChI formel InChI=1S/C8H18N6.2ClH/c1-7(2,5(9)10)13-14-8(3,4)6(11)12;;/h1-4H3,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H
LEDER Cl.Cl.CC(C)(N=NC(C)(C)C(=N)N)C(=N)N
IUPAC-namn 2-[(1-amino-1-imino-2-metylpropan-2-yl)diazenyl]-2-metylpropanimidamid; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 271.19
Formel vikt 270.1127