Läs mer
2,2'-Azobis (2-metylpropionamidin) dihydroklorid, 98 %
Produktkod. 10218502 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10218502 25 g Plastflaska 25g
10005650 50 g Plastflaska 50g
10698414 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10218502 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    649.87 SEK
    556.65 SEK / 25g
    Save 93.22 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2997-92-4 | C8H18N6·2HCl | 271,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Radikala initiativtagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2997-92-4
Molekylformel C8H18N6·2HCl
Molekylvikt (g/mol) 271.19
MDL-nummer MFCD00142725
InChI-nyckel LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym aaph, 2,2'-diazene-1,2-diyl bis 2-methylpropanimidamide dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-methylpropionamidine dihydrochloride, ms 1 catalyst, 2,2'-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap
PubChem CID 76344
IUPAC-namn 2-[(1-amino-1-imino-2-metylpropan-2-yl)diazenyl]-2-metylpropanimidamid; dihydroklorid
LEDER CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Densitet 0.4200g/mL
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 till 102,5 % (på torrt ämne) (argentometri)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 04,IV,3379
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 271.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Granulat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.