missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Benzyloxyphenoxy)ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Benzyloxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 72955-81-8 |
| Molekylformel | C15 H17 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2/c16-10-11-17-14-8-4-5-9-15(14)18-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9H,10-12,16H2 |
| LEDER | NCCOc1ccccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(2-phenylmethoxyphenoxy)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vikt | 243.1259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?