Läs mer
2-(2-Benzyloxyphenoxy)ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Benzyloxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 72955-81-8 |
| Molekylformel | C15 H17 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2/c16-10-11-17-14-8-4-5-9-15(14)18-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9H,10-12,16H2 |
| LEDER | NCCOc1ccccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(2-phenylmethoxyphenoxy)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vikt | 243.1259 |