Läs mer
2-(2-Benzylphenoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-(2-Benzylphenoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyltoloxamine Related Compound A |
| CAS | 75859-72-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenyltoloxamine Related Compound A |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethanamine, N-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, N-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, N-methyl-2-(α-phenyl-o-tolyloxy)-, hydrochloride (5CI), Phenyltoloxamine Related Compound A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-11-12-18-16-10-6-5-9-15(16)13-14-7-3-2-4-8-14;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CNCCOc1ccccc1Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(2-benzylphenoxy)-N-methylethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |