Läs mer
2,2'-Biimidazol
Produktkod. 16657042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16657042 5 g -
16647042 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16657042 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 465820050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
CAS: 492-98-8 | C6H6N4 | 134,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 492-98-8
Molekylformel C6H6N4
Molekylvikt (g/mol) 134.14
MDL-nummer MFCD00047014
InChI-nyckel AZUHIVLOSAPWDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2 '-Bisimidazole; 2,2 '-Diimidazole
IUPAC-namn IH,1'H-2,2'-biimidazol
LEDER N1C=CN=C1C1=NC=CN1
Specifikationer
Alfa vektor BIIMIDAZOL
Kemiskt namn eller material 2,2 '-Biimidazole
Smältpunkt >350 °C
Färg Grå till gul
Infrarött spektrum Konformerar
Analysprocentintervall 97,5 till 102,5 % (Titrering med HClO4)
Förpackning glasflaska
Kvantitet 5 g
UN-nummer 3265
Formel vikt 134.14
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.