missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2'-Binaphthyl-d14, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Binaphthyl-d14 |
| CAS | 210487-05-1 |
| Molekylformel | C20 D14 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,2'-Binaphthalene-1,1',3,3',4,4',5,5',6,6',7,7',8,8'-d14 (9CI), 2,2'-Binaphthalene-d14, 2,2'-Binaphthyl-D14, 2,2'-Dinaphthyl-d14, 2-(Naphthalen-2-yl-1,3,4,5,6,7,8-d7)naphthalene-1,3,4,5,6,7,8-d7, β,β'-Binaphthyl-d14 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c3[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,8-heptadeuterio-7-(1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-2-yl)naphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.4114 |
| Formel vikt | 268.1974 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?