Läs mer
2,2'-Bifenol, 99 %
Produktkod. 10656162 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10656162 100 g Plastflaska 100g
10193340 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10656162 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151991000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1806-29-7 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1806-29-7
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00002210
InChI-nyckel IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 15731
ChEBI CHEBI:28970
IUPAC-namn 2-(2-hydroxifenyl)fenol
LEDER OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2′-Biphenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 108°C to 111°C
Färg Beige till Beige-Grå
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 315°C
Flampunkt 154°C
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOC6H4C6H4OH
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, 989
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 186.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2'-Biphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.