Läs mer
2,2'-Bipyridin-4,4'-dikarboxamid, TRC
Produktkod. 30337726
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30337726 25 mg
1 options
Produktkod. 30337726 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB39931325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxamide
CAS 100137-02-8
Molekylformel C12 H10 N4 O2
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10N4O2/c13-11(17)7-1-3-15-9(5-7)10-6-8(12(14)18)2-4-16-10/h1-6H,(H2,13,17)(H2,14,18)
LEDER NC(=O)c1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(=O)N
IUPAC-namn 2-(4-karbamoylpyridin-2-yl)pyridin-4-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 242.233
Formel vikt 242.08