Läs mer
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid, 98%
Produktkod. 11405177
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405177 5 g 5g
11495167 1 g 1g
11415177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22594.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6813-38-3 | C12H6N2O4 | 242.19 g/mol
2,2'-Bipyridin-4,4'-dikarboxylsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ -Bipyridin-4,4′ -dikarboxylsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i vanliga organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6813-38-3
Molekylformel C12H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 242.19
MDL-nummer MFCD00015430
InChI-nyckel FXPLCAKVOYHAJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine, 2,2'-biisonicotinic acid, 2,2'-dipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylicacid, 2-4-carboxypyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4,4-dicarboxy-2,2-bipyridine, 2-4-carboxy-2-pyridyl pyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 688094
IUPAC-namn 2-(4-karboxipyridin-2-yl)pyridin-4-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=NC(=C1)C1=CC(=CC=N1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Smältpunkt >310°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in common organic solvents.
Formel vikt 244.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.