Läs mer
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic Acid |
| CAS | 6813-38-3 |
| Molekylformel | C12H8N2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)c1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(4-carboxypyridin-2-yl)pyridine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.2 |
| Formel vikt | 244.0484 |