missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[2,2'-Bipyridine]-6-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2,2'-Bipyridine]-6-carbaldehyde |
| CAS | 134296-07-4 |
| Molekylformel | C11H8N2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O/c14-8-9-4-3-6-11(13-9)10-5-1-2-7-12-10/h1-8H |
| LEDER | O=Cc1cccc(n1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 6-pyridin-2-ylpyridine-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.19 |
| Formel vikt | 184.0637 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?