Läs mer
2,2'-bipyridin, ACS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2,2'-bipyridin fungerar som en bidentat kelatbildande ligand som bildar komplex med övergångsmetalljoner och visar svampdödande, antibakteriell och antiviral aktivitet. Den används för kolorimetrisk bestämning av järn samt oxidationsreduktionsindikatorer för att bekräfta närvaron av järnjoner i jordar. Den bildar komplex med rutenium och platina, uppvisar intensiv luminescens, vilket kan ha praktiska tillämpningar. Koppar(I)bipyridinkomplex involverade i oxidationen av alkoholer under aeroba förhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Bipyridine |
| Smältpunkt | 70°C |
| Färg | Vitt |
| Kokpunkt | 272°C to 273°C |
| Flampunkt | 121°C (249°F) |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 113089 |
| Merck Index | 14,3347 |
| Löslighetsinformation | Soluble in organic solvents and slightly soluble in water. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,2'-Bipyridine, ACS
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Bipyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.