Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2′-Bipyridyl |
| Smältpunkt | 69°C to 71°C |
| Kokpunkt | 273°C |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 113089 |
| Formel vikt | 156.18g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (NT) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 5 g |