Läs mer
2,2'-Bipyridyl-d8, TRC
Produktkod. 30240926
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240926 25 mg
30240708 5 mg
30240563 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240926 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB39932825MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32190-42-4
Molekylformel C10 D8 N2
Molekylvikt (g/mol) 164.24
Synonym 2,2′-Bipyridine-3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-d8 (9CI, ACI), 2,2′-Bipyridine-d8 (8CI)
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)pyridine
LEDER [2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])c2nc([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Bipyridyl-d8
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Formel vikt 164.119