Läs mer
2,2'-Bipyrimidine, 96%
Produktkod. 11314504
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314504 250 mg 250mg
11304504 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314504 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01190.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34671-83-5 | C8H6N4 | 158.16 g/mol
2,2'-bipyrimidin används vid framställning av 5-brom-[2,2']bipyrimidinyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ -Bipyrimidin används vid framställning av 5-bromo-[2,2′ ]bipyrimidinyl.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34671-83-5
Molekylformel C8H6N4
Molekylvikt (g/mol) 158.16
MDL-nummer MFCD00014600
InChI-nyckel HKOAFLAGUQUJQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bipyrimidine, 2,2'-bipyrimidyl, 2,2-bipyrimidine, bpym, 2-pyrimidin-2-yl pyrimidine, bipyrimidine, 2,2'-bipyrimidinyl, 2,2'-dipyrimidyl, 2,2;-bipyrimidine
PubChem CID 123444
LEDER C1=CN=C(N=C1)C1=NC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Bipyrimidine
Smältpunkt 110°C to 116°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 607396
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
IUPAC-namn 2-pyrimidin-2-ylpyrimidin
Formel vikt 158.16
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.