Läs mer
2,2'-Bikinolin-4,4-dikarboxylsyra Dinatriumsalthydrat, TRC
Produktkod. 30331936
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30331936 5 g
1 options
Produktkod. 30331936 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6935435G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Biquinoline-4,4-dicarboxylic Acid Disodium Salt Hydrate
CAS 979-88-4
Molekylformel C20H10N2Na2O4 . xH2O
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C20H12N2O4.2Na/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3cc(C(=O)[O-])c4ccccc4n3
IUPAC-namn disodium; 2-(4-karboxylatokinolin-2-yl)kinolin-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 388.3
Formel vikt 388.0436