Läs mer
2,2'-Biquinoline, 98%
Produktkod. 11434283
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434283 1 g 1g
11444283 5 g 5g
11454283 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434283 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10907.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-91-5 | C18H12N2 | 256.308 g/mol
2,2'-bikinolin används som ett reagens för spektrofotometrisk bestämning av Cu och som en indikator för titrering av organolitiumreagens, vilket ger gulgröna laddningsöverföringskomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ -Bikinolin används som ett reagens för spektrofotometrisk bestämning av Cu och som en indikator för titrering av organolitiumreagens, vilket ger gulgröna laddningsöverföringskomplex.
Löslighet Svårlösligt i vatten
(0,001g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-91-5
Molekylformel C18H12N2
Molekylvikt (g/mol) 256.308
MDL-nummer MFCD00006740
InChI-nyckel WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline
PubChem CID 8412
IUPAC-namn 2-kinolin-2-ylkinolin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Biquinoline
Smältpunkt 193°C to 196°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 187259
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water (0.001g/L).
Formel vikt 256.31
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.