Läs mer
2,2'-Bis(2-klorofenyl)-4,4',5,5'-tetrafenyl-1,2'-biimidazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Bis(2-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole |
| CAS | 7189-82-4 |
| Molekylformel | C42 H28 Cl2 N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-Imidazole, 2-(o-chlorophenyl)-1-[2-(o-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-Imidazole (7CI,8CI), 2-(2-Chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole, 2,2-Bis-(2-chlorophenyl)-4,5,4',5'-tetraphenyl-2'H-[1,2]biimidazolyl, 2,2’-Bis(2-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole, 2,2’-Bis(2-chlorophenyl)-4,5,4',5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole, 2,2’-Bis(o-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole, 2,2’-Bis(o-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-diimidazole, 2,2’-Bis(o-chlorophenyl)-4,5,4',5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole, 2-(2-Chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-1,3-diazol-2-yl]-4,5-diphenylimidazole, BIMD, Speedcure BCIM, o-Cl-HABI |
| InChI formel | InChI=1S/C42H28Cl2N4/c43-35-27-15-13-25-33(35)41-45-39(31-21-9-3-10-22-31)40(32-23-11-4-12-24-32)48(41)42(34-26-14-16-28-36(34)44)46-37(29-17-5-1-6-18-29)38(47-42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H |
| LEDER | Clc1ccccc1c2nc(c3ccccc3)c(c4ccccc4)n2C5(N=C(C(=N5)c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccccc8Cl |
| IUPAC-namn | 2-(2-klorofenyl)-1-[2-(2-klorofenyl)-4,5-difenyl-imidazol-2-yl]-4,5-difenyl-imidazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 659.6 |
| Formel vikt | 658.1691 |