Läs mer
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15595916 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15595916 1 g 1g
15505926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15595916 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456400010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 83558-87-6
Molekylformel C15H12F6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 366.27
InChI-nyckel MSTZGVRUOMBULC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl hexafluoropropane, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl bis 2-aminophenol, 2,2-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl-hexafluoropropane, 2-amino-4-2-3-amino-4-hydroxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl phenol, 4,4'-hexafluoroisopropylidene bis 2-aminophenol, phenol, 4,4'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis 2-amino, 4,4'-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2,2-diyl bis 2-aminophenol, 2,2-bis 3-amino-4-hydrophenyl hexafluoropropane, 1,1-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethane
PubChem CID 632603
IUPAC-namn 2-amino-4-[2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl]phenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(C2=CC(=C(C=C2)O)N)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Smältpunkt 238.0°C to 240.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 366.27
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl) hexafluoropropane, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.