Läs mer
2,2-Bis[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanone Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Bis[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanone Dihydrochloride |
| CAS | 1391054-64-0 |
| Molekylformel | C38 H46 N2 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,2-Bis[4-(2-diethylaminoethoxy)phenyl]-1,2-diphenylethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C38H46N2O3/c1-5-39(6-2)27-29-42-35-23-19-33(20-24-35)38(32-17-13-10-14-18-32,37(41)31-15-11-9-12-16-31)34-21-25-36(26-22-34)43-30-28-40(7-3)8-4/h9-26H,5-8,27-30H2,1-4H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(C(=O)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccc(OCCN(CC)CC)cc4 |
| IUPAC-namn | 2,2-bis[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 578.78 |
| Formel vikt | 578.3508 |