Läs mer
2,2-Bis[4-(2-hydroxy-2-methylethoxy)phenyl]Propane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Bis[4-(2-hydroxy-2-methylethoxy)phenyl]Propane |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O4/c1-15(22)13-24-19-9-5-17(6-10-19)21(3,4)18-7-11-20(12-8-18)25-14-16(2)23/h5-12,15-16,22-23H,13-14H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 344.1988 |
| Procent renhet | >95% |