Läs mer
2,2-Bis[4-(4-aminofenoxy)fenyl]propan, 98 %
Produktkod. 15481178
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481178 100 g 100g
15471178 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15481178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55057.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13080-86-9 | C27H26N2O2 | 410,517 g/mol
Det används inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används inom läkemedelsindustrin.
Löslighet
Mycket svagt löslig i vatten. Löslig i aceton, dimetylsulfoxid (DMSO).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur med god ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13080-86-9
Molekylformel C27H26N2O2
Molekylvikt (g/mol) 410.517
MDL-nummer MFCD00039152
InChI-nyckel KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis 4-4-aminophenoxy phenyl propane, 4,4'-propane-2,2-diylbis 4,1-phenylene bis oxy dianiline, 2,2'-bis 4-aminophenoxyphenyl propane, benzenamine, 4,4'-1-methylethylidene bis 4,1-phenyleneoxy bis, 4,4'-isopropylidenebis 4,1-phenyleneoxy dianiline, 4,4'-4,4'-isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy dianiline, bis 4-4-aminophenoxy phenyl dimethyl methane, 4,4'-1-methylethylidene bis 4,1-phenyleneoxy bisbenzenamine
PubChem CID 83119
IUPAC-namn 4-[4-[2-[4-(4-aminofenoxi)fenyl]propan-2-yl]fenoxi]anilin
LEDER CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)OC4=CC=C(C=C4)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Smältpunkt 127 °C till 130 °C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Mycket lätt löslig i vatten. Löslig i aceton, dimetylsulfoxid (DMSO).
Formel vikt 410.52
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P330-Skölj munnen.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisbenzenamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.