Läs mer
2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane, Mikromol™
Beskrivning
2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane |
| CAS | 2642-80-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H11 Cl3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl3/c15-9-14(10-1-5-12(16)6-2-10)11-3-7-13(17)8-4-11/h1-8,14H,9H2 |
| LEDER | ClCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-4-[2-chloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene |
| Visa mer |