Läs mer
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl3O2/c15-14(16,17)13(9-1-5-11(18)6-2-9)10-3-7-12(19)8-4-10/h1-8,13,18-19H |
| Formel vikt | 315.9825 |
| Procent renhet | >95% |