Läs mer
2,2-Bis-(4-hydroxyfenyl)hexafluorpropan, TRC
Produktkod. 18092800
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18092800 5 g
17949819 1 g
18000510 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18092800 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4472905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1478-61-1
Molekylformel C15 H10 F6 O2
Molekylvikt (g/mol) 336.23
Synonym Phenol, 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]di- (6CI,7CI), Phenol, 4,4'-[trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]di- (8CI), 4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol], 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-(4-Hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)perfluoropropane, 2,2-Bis(4'-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bisphenol, 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, AF 50, BIS-AF, BIS-AF(H), Biphenol AF, Bisphenol AE, Bisphenol AF, Cheminox BAF, Curative 30, GP 21, Hexafluorobisphenol A, Hexafluorodiphenylolpropane, Hexafluoroisopropylidenebis(4-hydroxybenzene), NSC 152522
IUPAC-namn 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl]fenol
LEDER Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisphenol AF
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H10F6O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8,22-23H
Formel vikt 336.0585