missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propanol, TRC

Produktkod. 30009944
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009944 25 mg
30012434 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009944 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB44736025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 142648-65-5
Molekylformel C15 H16 O3
Molekylvikt (g/mol) 244.28
Synonym 4-Hydroxy-β-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-benzeneethanol
IUPAC-namn 4-[2-hydroxy-1-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-ethyl]phenol
LEDER CC(CO)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propanol
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O3/c1-15(10-16,11-2-6-13(17)7-3-11)12-4-8-14(18)9-5-12/h2-9,16-18H,10H2,1H3
Formel vikt 244.1099
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.