Läs mer
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propanol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O3/c1-15(10-16,11-2-6-13(17)7-3-11)12-4-8-14(18)9-5-12/h2-9,16-18H,10H2,1H3 |
| Formel vikt | 244.1099 |