Läs mer
2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317801
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317801 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30317801 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10649000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentaerythritol Dibromide
CAS 3296-90-0
Analyt- eller komponentnamn Pentaerythritol Dibromide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H10 Br2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol, 1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl)propane, 1,3-Dibromo-2,2-dihydroxymethylpropane, 1,3-Dibromo-2,2-dimethylolpropane, 2,2-Dibromomethyl-1,3-propanediol, Dibromoneopentyl glycol, FR 1138, FR 522, NSC 9001, Pentaerythritol dibromide, Pentaerythritol dibromohydrin
InChI formel InChI=1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
Lösningstyp Neat
LEDER OCC(CO)(CBr)CBr
IUPAC-namn 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 261.94
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 259.9048 g/mol