Läs mer
2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-propanediol bis(bis(2-chloroethyl) phosphate), Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antiblaze V6 |
| CAS | 38051-10-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Antiblaze V6 |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C13 H24 Cl6 O8 P2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Phosphoric acid, 2,2-bis(chloromethyl)-1,3-propanediyl tetrakis(2-chloroethyl) ester (9CI), Phosphoric acid, bis(2-chloroethyl) ester, diester with 2,2-bis(chloromethyl)-1,3-propanediol (7CI), 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-propanediol 2-chloroethanol phosphate (1:4:2), 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-propanediyl bis[bis(2-chloroethyl) phosphate], 2,2-Bis(chloromethyl)trimethylene bis[bis(2-chloroethyl) phosphate], 2,2-Bis-(chloromethyl)-propane-1,3-diyltetrakis(2-chloroethyl) bisphosphate, Amgard V 6, Antiblaze 100, Antiblaze AB 100, Antiblaze V 6, Celltech 60, Phosgard 2XC20, Tetrakis(2-chlorethyl)dichloroisopentyldiphosphate, Tolgard V 6, V 6, V 6 (fireproofing agent) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24Cl6O8P2/c14-1-5-22-28(20,23-6-2-15)26-11-13(9-18,10-19)12-27-29(21,24-7-3-16)25-8-4-17/h1-12H2 |
| LEDER | ClCCOP(=O)(OCCCl)OCC(CCl)(CCl)COP(=O)(OCCCl)OCCCl |
| IUPAC-namn | [2-[bis(2-chloroethoxy)phosphoryloxymethyl]-3-chloro-2-(chloromethyl)propyl] bis(2-chloroethyl) phosphate |
| Visa mer |