Läs mer
(+/-)-2,2'-Bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftyl, 97+%
Produktkod. 11306669
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306669 5 g 5g
11316669 25 g 25g
11326669 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11306669 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26226.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98327-87-8 | C44H32P2 | 622,69 g/mol
(± )-2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftyl spelar en väsentlig roll i den organiska syntesen av enantioselektiva transformationer som katalyseras av komplexen rutenium, rodium och palladium. Det används också i palladiumkatalyserad arylaminkoppling vid framställning av demetyltiokolkiner. Det används med Cu(II) för att katalysera tillsatsen av arylsulfonamider till styrener och olefiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(^+)-2,2′ -bis(difenylfosfino)-1,1′ -binaftyl spelar en viktig roll i den organiska syntesen av enantioselektiva transformationer som katalyseras av komplexen rutenium, rodium och palladium. Det används också i palladiumkatalyserad arylaminkoppling vid framställning av demetyltiokolkiner. Det används med Cu(II) för att katalysera tillsatsen av arylsulfonamider till styrener och olefiner.
Löslighet
Löslig i tetrahydrofuran, bensen och diklormetan. Något löslig i eter, metanol och etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98327-87-8
Molekylformel C44H32P2
Molekylvikt (g/mol) 622.69
MDL-nummer MFCD00010805
InChI-nyckel MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
IUPAC-namn [1-(2-difenylfosfanylnaftalen-1-yl)naftalen-2-yl]-difenylfosfan
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Smältpunkt 281°C to 285°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 5321443
Merck Index 14,1223
Löslighetsinformation Soluble in tetrahydrofuran,benzene and dichloromethane. Slightly soluble in ether,methanol and ethanol. Insoluble in water.
Formel vikt 622.69
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.