Läs mer
(±)-2,2'-Bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftyl, 98%
Produktkod. 10658503 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10658503 1 g Glasflaska 1g
10438172 5 g Glasflaska 5g
10257003 25 g Glasflaska 25g
13478528 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10658503 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368640010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98327-87-8 | C44H32P2 | 622,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98327-87-8
Molekylformel C44H32P2
Molekylvikt (g/mol) 622.69
MDL-nummer MFCD00010805
InChI-nyckel MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
IUPAC-namn [1-(2-difenylfosfanylnaftalen-1-yl)naftalen-2-yl]-difenylfosfan
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-2, 2'-Bis(diphenylphosphino)-1, 1'-binaphthyl
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 280.0°C to 285.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ((C6H5)2PC10H2)2
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,1227
Formel vikt 622.69
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (#1)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.