Läs mer
2,2'-Bis(difenylfosfin)-1,1'-dinaftalen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-dinaphthalene |
| CAS | 98327-87-8 |
| Molekylformel | C44H32P2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,1'-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[1,1-diphenylphosphine], [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[diphenylphosphine], (±)-BINAP, 2,2'-Bis(diphenylphosphanyl)-1,1'-binaphthyl, 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, BINAP, [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[diphenylphosphine], rac-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP |
| InChI formel | InChI=1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H |
| LEDER | c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8 |
| IUPAC-namn | [1-(2-difenylfosfananifen-1-yl)naften-2-yl]-difenylfosfan |
| Molekylvikt (g/mol) | 622.67 |