Läs mer
2,2'-Bis(difenylfosfin)-1,1'-dinaftalen, TRC
Produktkod. 30339018
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30339018 100 g
1 options
Produktkod. 30339018 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB430370100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-dinaphthalene
CAS 98327-87-8
Molekylformel C44H32P2
Kvantitet 100 g
Synonym 1,1'-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[1,1-diphenylphosphine], [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[diphenylphosphine], (±)-BINAP, 2,2'-Bis(diphenylphosphanyl)-1,1'-binaphthyl, 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, BINAP, [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[diphenylphosphine], rac-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP
InChI formel InChI=1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
LEDER c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
IUPAC-namn [1-(2-difenylfosfananifen-1-yl)naften-2-yl]-difenylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 622.67