Läs mer
2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl, 98%
Produktkod. 15434067
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434067 250 mg 250mg
15414067 1 g 1g
15424067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15434067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31306.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84783-64-2 | C36H28P2 | 522.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84783-64-2
Molekylformel C36H28P2
Molekylvikt (g/mol) 522.57
MDL-nummer MFCD03094574
InChI-nyckel GRTJBNJOHNTQBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-biphenyl, 2,2'-bis diphenylphosphino biphenyl, biphep, 2-2-diphenylphosphanylphenyl phenyl-diphenyl-phosphane, dpbp, 2'-diphenylphosphanyl-1,1'-biphenyl-2-yl diphenylphosphane, pubchem9102, acmc-209pwq, 2,2'-bis diphenylphosphino-biphenyl, ar-2,2'-bis diphenylphosphino biphenyl
PubChem CID 2734940
IUPAC-namn [2-(2-difenylfosfanylfenyl)fenyl]-difenylfosfan
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl
Smältpunkt 211°C to 215°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 522.57
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.