missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (Hydroxymethyl)-methane, Millipore™

Produktkod. 10625341
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10625341 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10625341 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1032520250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

BIS-TRIS

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6976-37-0
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 209.24

Specifikationer

Kvantitet 250 g
Lösningstyp Buffer
MDL-nummer MFCD00002853
Synonym 2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane, 2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane BIS-TRIS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.