Läs mer
2,2-Bis(hydroxymethyl-d2)propionic-3,3,3-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethylolpropionic Acid-D7 |
| CAS | 1219802-03-5 |
| Molekylformel | C5 D7 H3 O4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2,2-bis(hydroxymethyl-d2)- (ACI), 2,2-Bis(hydroxymethyl-d2)propanoic-3,3,3-d3 acid (ACI), 2,2-Bis(hydroxymethyl-d2)propionic-3,3,3-d3 Acid, 2,2-Dimethylolpropionic Acid-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7 H,2-3H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)(C([2 H])([2 H])O)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuterio-2,2-bis[dideuterio(hydroxy)methyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.1736 |
| Formel vikt | 141.1018 g/mol |
| Visa mer |